Learn More
Thermo Scientific™ Insertos para viales con cierre de rosca de boca ancha de 9 mm Chromacol, fondo plano
Descripción
Los insertos de polipropileno o vidrio transparente para viales para muestreadores automáticos de 9 mm para HPLC y GC están disponibles en una amplia variedad de configuraciones con volúmenes utilizables de 160 μl a 3,5 ml.
- Inserto de 300 ul
- Perfil: Fondo plano
- Vidrio: Transparente
- 6 x 31mm
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Insertos de 300 µl |
| Diámetro interior (métrico) | 6 mm |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 6 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 300 μl |
| Volumen residual (métrico) | < 12 μl |
| Estilo de la base | Fondo plano |
| Volumen total (métrico) | 300 µl |
| Altura (métrico) | 31mm |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.