Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales transparentes para muestreador automático montados de 9mm.
Código de producto. 15256593
Change view
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sí
Color:
Transparente
Material:
Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho
Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Septo:
PTFE azul/silicona blanca
PTFE marfil/caucho rojo
PTFE rojo/silicona blanca
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Marking Spot Color Material Septo unitSize
15256593 No Transparente Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona PTFE rojo/silicona blanca paquete de 100
13296399 No Transparente Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho PTFE marfil/caucho rojo paquete de 100
13206409 Sí Transparente Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho PTFE marfil/caucho rojo paquete de 100
15296583 Sí Transparente Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho PTFE marfil/caucho rojo paquete de 100
15216593 No Transparente Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo paquete de 100
13216409 Sí Transparente Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo paquete de 100
13226409 Sí Transparente Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona PTFE rojo/silicona blanca paquete de 100
15276593 Sí Transparente Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona PTFE azul/silicona blanca paquete de 100
8 options
Código de producto. 15256593
Marca: Thermo Scientific™ C5000192
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación con este kit práctico. Incluye 100 viales transparentes montados previamente con 100 tapones de rosca con septos.
Ahorre tiempo durante la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación con los kits de viales transparentes de 9 mm Thermo Scientific™. Cada kit incluye 100 viales de vidrio transparente montados previamente con 100 tapones de rosca con septos. Los kits están envasados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes o en económicas bolsas de polietileno. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Características de los tapones de viales Target DP de 9 mm (incluidos en los kits):
  • La presión del septo se elimina prácticamente gracias a la geometría interior mejorada sin necesidad de unión.
  • Mejora de la capacidad de sellado.
  • AVCS ofrece libertad a la hora de seleccionar el mejor septo para su instrumento y aplicaciones.
  • Alternativa rentable a las opciones actuales para resolver el paso a presión (septos unidos).
  • Mejora de la ergonomía, textura agradable y estrías distribuidas de forma regular para facilitar la manipulación aunque no se haya ajustado bien los guantes.
  • Al eliminar los bordes ásperos, es más fácil y más cómodo su uso y se mejora el funcionamiento del muestreador automático.
  • Tapón de boca ancha National C5000 Series Target DP de 9 mm
    Gracias a la tecnología AVCS, el tapón de boca ancha de la serie C5000 aumenta el área de inyección disponible en más de un 7 %, lo que proporciona una mayor área para la penetración de las agujas de inyección.
    Tapón con membrana integral National C5000 Series Target DP de 9 mm
    Además de la tecnología AVCS, el tapón de la serie C5000 proporciona un entorno de manipulación de muestras libre de halógenos y caucho para aplicaciones de HPLC o aplicaciones en las que las siliconas y los septos de caucho no son adecuados.
    Tapón macizo National C5000 Series Target DP de 9 mm
    La tecnología AVCS ofrece una protección máxima de las muestras durante el almacenamiento a largo plazo. La parte superior protectora evita la punción accidental del septo y la resultante pérdida de muestras. Se puede almacenar a temperaturas de hasta -80 °F.
    Información para pedidos:
    Todos los productos de 100/paq.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Color del tapón Azul
    Descripción Kit para AVCS montado
    Diámetro interior (métrico) 12 mm
    Color Transparente
    Material Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
    Precortados No
    Septo PTFE rojo/silicona blanca
    Incluye Vial: C4000-1, Tapón: C5000-54B
    N.° por paquete 100
    Línea de productos SureStop
    Volumen total (métrico) 2 mL
    Material del cierre Polipropileno
    Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 6 mm)
    Tamaño del tapón 9 mm
    Marking Spot No
    Septa Size (Metric) 9 mm
    Altura (métrico) 32 mm
    Tipo de producto Kit práctico de AVCS para viales de rosca montado
    Mostrar más Mostrar menos
    Periodo de garantía limitado:
    Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
    Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
    cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.