Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales transparentes para muestreador automático montados de 9mm.
Descripción
Ahorre tiempo durante la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación con los kits de viales transparentes de 9 mm Thermo Scientific™. Cada kit incluye 100 viales de vidrio transparente montados previamente con 100 tapones de rosca con septos. Los kits están envasados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes o en económicas bolsas de polietileno. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Características de los tapones de viales Target DP de 9 mm (incluidos en los kits):
Tapón de boca ancha National C5000 Series Target DP de 9 mm
Gracias a la tecnología AVCS, el tapón de boca ancha de la serie C5000 aumenta el área de inyección disponible en más de un 7 %, lo que proporciona una mayor área para la penetración de las agujas de inyección.
Tapón con membrana integral National C5000 Series Target DP de 9 mm
Además de la tecnología AVCS, el tapón de la serie C5000 proporciona un entorno de manipulación de muestras libre de halógenos y caucho para aplicaciones de HPLC o aplicaciones en las que las siliconas y los septos de caucho no son adecuados.
Tapón macizo National C5000 Series Target DP de 9 mm
La tecnología AVCS ofrece una protección máxima de las muestras durante el almacenamiento a largo plazo. La parte superior protectora evita la punción accidental del septo y la resultante pérdida de muestras. Se puede almacenar a temperaturas de hasta -80 °F.
Información para pedidos:
Todos los productos de 100/paq.
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Azul |
| Descripción | Kit para AVCS montado |
| Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
| Precortados | No |
| Septo | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo |
| Incluye | Vial: C4000-1, Tapón: C5000-53B |
| N.° por paquete | 100 |
| Línea de productos | SureStop |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.