Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales para muestreador automático montados de 9mm.
Descripción
Los prácticos kits de viales ámbar de 9 mm Thermo Scientific™ (montados) ahorran tiempo en la preparación de muestras y reducen el riesgo de contaminación. Cada kit incluye 100 viales de vidrio ámbar y 100 tapones de rosca con septos previamente montados. El kit está envasado en prácticas bandejas de viales con tapas transparentes o en económicas bolsas de polietileno. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Azul |
| Descripción | Kit para AVCS montado |
| Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
| Color | Ámbar |
| Material | Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
| Precortados | Sí |
| Septo | PTFE azul/silicona blanca |
| Incluye | Vial: C4000-2W, Tapón: C5000-55B |
| N.° por paquete | 100 |
| Línea de productos | SureStop |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.