Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales para muestreador automático montados de 9mm.
Código de producto. 15246593
Change view
Click to view available options
Septo:
PTFE azul/silicona blanca
PTFE marfil/caucho rojo
PTFE rojo/silicona blanca
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
Precortados:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Septo Precortados unitSize
15246593 PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo No paquete de 100
15286583 PTFE marfil/caucho rojo No paquete de 100
15206593 PTFE marfil/caucho rojo Sí paquete de 100
15266593 PTFE rojo/silicona blanca No paquete de 100
15286593 PTFE azul/silicona blanca Sí paquete de 100
5 options
Código de producto. 15246593
Marca: Thermo Scientific™ C5000188W
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación con este kit práctico. Incluye 100 viales ámbar montados previamente con 100 tapones de rosca y septos.
Los prácticos kits de viales ámbar de 9 mm Thermo Scientific™ (montados) ahorran tiempo en la preparación de muestras y reducen el riesgo de contaminación. Cada kit incluye 100 viales de vidrio ámbar y 100 tapones de rosca con septos previamente montados. El kit está envasado en prácticas bandejas de viales con tapas transparentes o en económicas bolsas de polietileno. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Azul
Descripción Kit para AVCS montado
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Color Ámbar
Material Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Precortados No
Septo PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
Incluye Vial: C4000-2W, Tapón: C5000-53B
N.° por paquete 100
Línea de productos SureStop
Volumen total (métrico) 2 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 6 mm)
Tamaño del tapón 9 mm
Marking Spot Sí
Septa Size (Metric) 9 mm
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Kit práctico de AVCS para viales de rosca montado
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.