Descripción
- Los pocillos cuadrados permiten una capacidad de trabajo mayor que las típicas microplacas de pocillos redondos
- Se ha probado con varias muestras y se ha demostrado que resisten la perforación moliendo medios
- Códigos alfanuméricos para la identificación de los pocillos
- Hechos de polipropileno duradero
- Procese las 192 muestras a la vez introduciendo de dos microplacas en el conjunto de abrazaderas estándar
- Procese las 384 muestras a la vez introduciendo de cuatro microplacas en el conjunto de abrazaderas de gran capacidad
- Microplaca de pocillos profundos con formato para 96 pocillos
- Cada pocillo cuadrado tiene un volumen de 2,4 ml y. n volumen de trabajo de 2 ml
- Para utilizarlo, simplemente cargue cada pocillo con la muestra, la solución (si lo desea) y el medio de molienda y selle con un tapa en forma de alfombrilla 2201
- Coloque hasta seis placas de titulación en el Geno/Grinder™ para homogeneización de tejidos de alto rendimiento y lisis celular
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Placa de 96 pocillos |
| Capacidad (métrico) | de 96 a 2,4 ml |
| Material | Polipropileno |