Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno sólidas de 96 pocillos y de color blanco o negro
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10133811 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Tratamiento de superficie:
Sin tratar
Unión alta
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color Tratamiento de superficie unitSize
10133811 Negro Unión alta paquete de 100
10679141 Blanco Unión alta paquete de 100
10002551 Blanco Sin tratar paquete de 100
10022561 Negro Sin tratar paquete de 100
4 options
Código de producto. 10133811
Marca: Corning™ 3925
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricada con poliestireno de calidad médica para ofrecer una mayor resistencia. Las microplacas de poliestireno blancas o negras de 96 pocillos Corning™ se utilizan para ensayos fluorescentes y de luminiscencia. Lote probado en cuanto a opacidad y fondo de baja fluorescencia/luminiscencia.
  • Diseñado para reducir la diafonía entre pocillos
  • Las microplacas blancas mejoran las señales luminiscentes y tienen baja luminiscencia de fondo.
  • Las microplacas negras tienen baja flourescencia de fondo y minimizan la dispersión de la luz.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Formato Estándar
    Tapa Sin tapa
    matriz, red, conjunto 8 x 12
    Envase 4 envases interiores de 25
    Color Negro
    Material Poliestireno
    N.° de pocillos 96
    Volumen de trabajo (métrico) De 75 to 200 μl
    Esterilidad No estéril
    Tratamiento de superficie Unión alta
    Forma del pocillo Plano
    Para utilizar con (aplicación) Con capacidad para medio de unión (> 10 kD) y biomoléculas grandes que poseen grupos iónicos y/o regiones hidrofóbicas.
    N.º por caja 100/caja
    N.° por paquete 25/paq.
    Cantidad 100/caja