Learn More
Applied Biosystems™ Septos para placas de 96 pocillos, para 3500/SeqStudio™ Flex
Código de producto. 16375332 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 unidades
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
16375332 20 unidades paquete de 20
1 options
Código de producto. 16375332
Marca: Applied Biosystems™ 4412614
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estos septos para placas de 96 pocillos están diseñados y validados para su uso con analizadores genéticos Applied Biosystems 3500 y SeqStudio Flex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Una bolsa de 20 septos. Almacenar a temperatura ambiente.
Formato Placa de 96 pocillos
Para utilizar con (equipo) Analizador genético 3500, analizador genético 3500xL
Tipo de producto Placa de septos
Cantidad 20 unidades
Condiciones de envío Temperatura ambiente