Learn More
Thermo Scientific™ Alfombrillas de sellado de 96 pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-3850706
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-20°C a +130°C
De -20 °C a +120 °C
De -20 °C a +55 °C
Forma del pocillo:
Cuadrada
Redondo
Fit for Purpose:
Preparado para PCR
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Forma del pocillo Fit for Purpose unitSize
10354033 -20°C a +130°C Redondo Preparado para PCR paquete de 50
10293223 De -20 °C a +55 °C Redondo Preparado para PCR 50 PCS
10213073 -20°C a +130°C Cuadrada Preparado para PCR 50 PCS
10722684 De -20 °C a +120 °C Redondo Preparado para PCR paquete de 50
4 options
Código de producto. 10354033
Marca: Thermo Scientific™ AB0674
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Alfombrillas con tapón redondo o cuadrado para el sellado de placas de almacenamiento de 96 pocillos, disponibles en formatos perforable y esterilizable en autoclave.
Alfombrillas con tapón redondo o cuadrado para el sellado de placas de almacenamiento de 96 pocillos, disponibles en formato perforable y esterilizable en autoclave.
Las alfombrillas de cierre de 96 pocillos Thermo Scientific se han diseñado para placas de almacenamiento de 96 pocillos y están disponibles en formato perforable o esterilizable en autoclave. Las alfombrillas con tapón redondo o cuadrado están fabricadas con elastómero termoplástico y son adecuadas para almacenamiento a largo plazo.
Características destacadas
  • Alfombrillas con tapón redondo o cuadrado para sellar placas de almacenamiento de 96 pocillos
  • Rejilla de referencia alfanumérica
  • Moldeadas a partir de un elastómero termoplástico para un diseño flexible
  • Aptas para almacenamiento a largo plazo
  • Disponibles en formato perforable o esterilizable en autoclave
    Versión perforable:
  • Resistente a disolventes (incluidos DMSO, etanol e isopropanol)
  • Apta para radiación UV y radiación gamma
  • Requiere 6N para la perforación
  • Escala de temperatura: de − 20 °C a +55 °C
Versión esterilizable en autoclave:
  • Apta para radiación UV y radiación gamma
  • Escala de temperatura: de − 20 °C a +130 °C
Peligroso: No
Condición de almacenamiento: Ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Solvent Or Alcohol Resistant Sí
Descripción CapMat for 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Certificaciones/conformidad Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant
Material Elastómero termoplástico (TPE)
Esterilidad Sala blanca
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
N.° de pocillos 96
N.º por caja 50
N.° por paquete 10
Diámetro del enchufe 7mm
Intervalo de temperatura (imperial) De - 4 °F a 266 °F
Para utilizar con (aplicación) Con diseño para sellar placas de almacenamiento de 96 pocillos, apto para el almacenamiento a largo plazo
Formato 96-well
Tipo de producto Alfombrilla de sellado
Línea de productos Abgene
adhesivo/a/s Ninguno
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa Sí
Perforable No
Intervalo de temperatura (métrico) -20°C a +130°C
Forma del pocillo Redondo
Plate Compatibility 96 pocillos redondos Abgene
Fit for Purpose Preparado para PCR