Learn More
Ratiolab™ Microplacas de prueba de poliestireno de 96 pocillos
Descripción
- Fabricados con poliestireno transparente
- 96 pocillos con volumen aprox. de 300 μl
- Con fondo en U o en V
- Formato de microplaca de prueba estándar SBS
- 8 × 12 pocillos codificados alfanuméricamente
- Pocillos con bordes elevados para reducir la contaminación cruzada y un sellado eficaz con laminas de cubierta Ratiolab
- Espacio óptimo para un posicionamiento preciso
- Ahorro de espacio y apilable
- Se suministra en paquetes de 100
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | alfanumérico |
| Formato | Estándar SBS |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas automáticos |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Forma del pocillo | V |
| Cantidad | 100/paq. |
| Mostrar más |