Learn More
Greiner Bio-One Placas de tiras de fondo plano de poliestireno de 96 pocillos, 1 x 8 tiras
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenas
- Haz de luz no desviado por perfil de pozo
- Fondo plano
- Poliestireno
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Placa de tiras |
| Tipo de enlace | Adherencia media |
| Tipo de producto | Placa de tiras |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 6 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 20 a 350 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Microlon 200 |
| Volumen total del pocillo (métrico) | 388 μl |
| Forma del pocillo | Plano |
| Mostrar más |