Descripción
- Las placas de polipropileno son esterilizables en autoclave a 250°F (121°C) y resistentes a muchos productos químicos, como fenoles, cloroformo y DMSO.
- Las placas transparentes de poliestireno están disponibles en superficies hidrófilas no estériles, estériles y estériles con tratamiento, en su elección de fondos planos, redondos o cónicos.
- Las placas tienen bordes elevados para simplificar el sellado con películas adhesivas y espacios de interpocillos rebajados para reducir la contaminación cruzada de los pocillos. Las tapas opcionales tienen anillos de condensación.
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | No Barcode |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplacas de ensayo de 96 pocillos |
| Material | Polipropileno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 330 μl |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Non-treated |
| Mostrar más |