Learn More
Thermo Scientific™ Microplaca de 96 pocillos WebSeal™ con alfombrilla de sellado y herramienta de corte
Código de producto. 15162769
Change view
Click to view available options
Volumen total del pocillo (métrico):
500 μl
700 μl
1000 μl
1100 μl
1500 μl
Perfil:
Estrecho
Junta cónica
Redondo
Incluye:
Vial, alfombrilla, herramienta de corte
Vial: 60180-V100; alfombrilla: 60180-M151
Vial: 60180-V101; alfombrilla: 60180-M151
Vial: 60180-V104; alfombrilla: 60180-M153
Vial: 60180-V106; alfombrilla: 60180-M153
Vial: 60180-V107; alfombrilla: 60180-M111
Vial: 60180-V107; alfombrilla: 60180-M157
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Volumen total del pocillo (métrico) Perfil Incluye unitSize
15162769 1100 μl Redondo Vial: 60180-V104; alfombrilla: 60180-M153 paquete de 5
15132769 500 μl Junta cónica Vial: 60180-V100; alfombrilla: 60180-M151 paquete de 5
15142769 700 μl Junta cónica Vial: 60180-V101; alfombrilla: 60180-M151 paquete de 5
15152769 700 μl Redondo Vial, alfombrilla, herramienta de corte cada uno
15182769 1500 μl Redondo Vial: 60180-V106; alfombrilla: 60180-M153 paquete de 5
15192769 1000 μl Estrecho Vial: 60180-V107; alfombrilla: 60180-M111 cada uno
15112779 1000 μl Estrecho Vial: 60180-V107; alfombrilla: 60180-M157 cada uno
7 options
Código de producto. 15162769
Marca: Thermo Scientific™ 60180K104
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación cruzada con los prácticos kits de placas de 96 pocillos que incluyen viales de PTFE o vidrio previamente montado.
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación cruzada con los kits de placas de 96 pocillos Thermo Scientific™ WebSeal™ con alfombrillas de sellado. Estos kits listos para su uso y compatibles con todos los muestreadores automáticos configurados para 96 pocillos se componen de una completa selección de microplacas de 96 pocillos, viales de PTFE o vidrio preinsertado y alfombrillas de sellado de silicona/PTFE.
  • Los prácticos kits de placas de pocillos incluyen viales de PTFE o vidrio preinsertado y alfombrillas de sellado de 96 posiciones. Algunos incluyen una herramienta de corte
  • Alfombrillas que sellan las muestras para su almacenamiento
  • Placas con glas insertado que proporciona una mayor inercia que las placas de PP puro
  • Exclusiva herramienta de corte que permite retirar muestras individuales con el sellado colocado, lo que evita la contaminación cruzada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase 5 paq.
Línea de productos Webseal
Color Transparente
Tipo de producto Kit de placas insertadas de vidrio con alfombrilla de 96 posiciones
Material Silicona/PTFE, Vidrio, Glass
N.° de pocillos 96
Volumen total del pocillo (métrico) 1100 μl
Forma del pocillo Redondo
Incluye Vial: 60180-V104; alfombrilla: 60180-M153
N.° por paquete 5
Perfil Redondo
Cantidad 5/paq.
Altura (métrico) 41,5 mm
Diámetro exterior (métrico) 7,45 mm
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.