Learn More
Thermo Scientific™ Microplaca de 96 pocillos WebSeal™ con alfombrilla de sellado y herramienta de corte
Descripción
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación cruzada con los kits de placas de 96 pocillos Thermo Scientific™ WebSeal™ con alfombrillas de sellado. Estos kits listos para su uso y compatibles con todos los muestreadores automáticos configurados para 96 pocillos se componen de una completa selección de microplacas de 96 pocillos, viales de PTFE o vidrio preinsertado y alfombrillas de sellado de silicona/PTFE.
- Los prácticos kits de placas de pocillos incluyen viales de PTFE o vidrio preinsertado y alfombrillas de sellado de 96 posiciones. Algunos incluyen una herramienta de corte
- Alfombrillas que sellan las muestras para su almacenamiento
- Placas con glas insertado que proporciona una mayor inercia que las placas de PP puro
- Exclusiva herramienta de corte que permite retirar muestras individuales con el sellado colocado, lo que evita la contaminación cruzada
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 5 paq. |
| Línea de productos | Webseal |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Kit de placas insertadas de vidrio con alfombrilla de 96 posiciones |
| Material | Silicona/PTFE, Vidrio, Glass |
| N.° de pocillos | 96 |
| Volumen total del pocillo (métrico) | 700 μl |
| Incluye | Vial: 60180-V101; alfombrilla: 60180-M151 |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.