Learn More
Thermo Scientific™ Microplacas con revestimiento de vidrio de 96 pocillos WebSeal Plate+
Código de producto. 15162759
Change view
Click to view available options
Forma del pocillo:
Plano
U
V
Volumen total del pocillo (métrico):
220 μl
300 μl
370 μl
1,2 ml
2,4 ml
Material:
Glass-coated Polypropylene, Polipropileno con revestimiento de vidrio
Polipropileno con revestimiento de vidrio
N.° de pocillos:
96
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Forma del pocillo Volumen total del pocillo (métrico) Material N.° de pocillos unitSize
15162759 V 2,4 ml Polipropileno con revestimiento de vidrio 96 paquete de 10
15192749 U 300 μl Glass-coated Polypropylene, Polipropileno con revestimiento de vidrio 96 paquete de 10
15112759 V 220 μl Polipropileno con revestimiento de vidrio 96 paquete de 10
15132759 Plano 370 μl Polipropileno con revestimiento de vidrio 96 paquete de 10
15152759 U 1,2 ml Glass-coated Polypropylene, Polipropileno con revestimiento de vidrio 96 paquete de 10
5 options
Código de producto. 15162759
Marca: Thermo Scientific™ 60180P308
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Obtenga una resistencia química similar a la del vidrio y, a su vez, mantenga las ventajas de manipulación del polipropileno con estas microplacas de polipropileno de 96 pocillos con revestimiento de vidrio.
Una opción rentable y práctica para eliminar sustancias contaminantes de fondo en el muestreo de microplacas. Las microplacas con revestimiento de vidrio de 96 pocillos Thermo Scientific™ WebSeal Plate+ ofrecen resistencia a la extracción de disolventes similar al vidrio y, a su vez, mantiene las ventajas de manipulación del polipropileno. Además, son la opción perfecta para aplicaciones en las que las microplacas de plástico estándar no son adecuadas, y eliminan la necesidad de utilizar insertos de vidrio de volumen limitado.
Resistencia a los productos químicos similar a la del vidrio con la facilidad de uso del plástico
  • Microplacas de polipropileno ligeras, moldeadas con precisión, revestidas con una capa gruesa de 200 nm de dióxido de silicio
  • Resistentes a productos químicos y térmicos, soportan demperaturas de −80 °C a +80 °C
Amplia compatibilidad con instrumentos
  • Diseño de tamaño estándar SBS y ANSI
Formatos de pocillos para adecuarse a todas las aplicaciones
  • Formatos de pocillos poco profundos y profundos
  • Los pocillos con base en U y V aseguran una recuperación de muestras óptima
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase 10 Pk.
Línea de productos WebSeal
Tipo de producto Glass Coated Microplate
Material Polipropileno con revestimiento de vidrio
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 2 mL
Volumen total del pocillo (métrico) 2,4 ml
Forma del pocillo V
N.° por paquete 10
Cantidad 10/pack
Altura (métrico) 44 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 7 mm
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.