Learn More
Thermo Scientific™ Microplacas con revestimiento de vidrio de 96 pocillos WebSeal Plate+
Description
Una opción rentable y práctica para eliminar sustancias contaminantes de fondo en el muestreo de microplacas. Las microplacas con revestimiento de vidrio de 96 pocillos Thermo Scientific™ WebSeal Plate+ ofrecen resistencia a la extracción de disolventes similar al vidrio y, a su vez, mantiene las ventajas de manipulación del polipropileno. Además, son la opción perfecta para aplicaciones en las que las microplacas de plástico estándar no son adecuadas, y eliminan la necesidad de utilizar insertos de vidrio de volumen limitado.
Resistencia a los productos químicos similar a la del vidrio con la facilidad de uso del plástico
- Microplacas de polipropileno ligeras, moldeadas con precisión, revestidas con una capa gruesa de 200 nm de dióxido de silicio
- Resistentes a productos químicos y térmicos, soportan demperaturas de −80 °C a +80 °C
Amplia compatibilidad con instrumentos
- Diseño de tamaño estándar SBS y ANSI
Formatos de pocillos para adecuarse a todas las aplicaciones
- Formatos de pocillos poco profundos y profundos
- Los pocillos con base en U y V aseguran una recuperación de muestras óptima
Specifications
Specifications
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 10 Pk. |
| Línea de productos | WebSeal |
| Tipo de producto | Glass Coated Microplate |
| Material | Glass-coated Polypropylene, Polipropileno con revestimiento de vidrio |
| N.° de pocillos | 96 |
| Volumen de trabajo (métrico) | 1 mL |
| Volumen total del pocillo (métrico) | 1,2 ml |
| Forma del pocillo | U |
| Show More |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.