Descripción
- Fabricados con polipropileno sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar reactivos y muestras.
- Sin ADN, ARNasa ni ADNasa.
- Paredes delgadas y uniformes para garantizar una transferencia térmica uniforme y precisa lo que permite obtener unos resultados excelentes.
- Compatible con la mayoría de las principales marcas de termocicladores
- 96 pocillos
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | No Barcode |
| Propiedad de unión | Untreated |
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa/ADNasa |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Envase | Bagged |
| Color | Transparente |
| Desechables | Single-use |
| Tipo de producto | PCR 96-well plate |
| Mostrar más |