Learn More
Greiner Bio-One Microplacas no vinculantes de 96 pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7075499
Change view
Click to view available options
Forma del pocillo:
Plano
Tamaño de la unidad:
40 PCS
Código de producto. Forma del pocillo unitSize
13219672 Plano 40 PCS
1 options
Código de producto. 13219672
Marca: Greiner Bio-One 655901
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrece estabilidad superficial a largo plazo sin degradación ni lixiviación.
  • Propiedades de unión biomolecular ultra bajas no específicas (proteínas, ADN, ARN)
  • Estabilidad superficial a largo plazo sin degradación ni lixiviación
  • Mayor sensibilidad de ensayo con fondo reducido
  • Aumente significativamente la sensibilidad del ensayo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables ni pirógenos
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) De 25 to 340 μl
Esterilidad No estéril
Forma del pocillo Plano
N.º por caja 40
N.° por paquete 10
Cantidad 40/caja
Intervalo de temperatura (métrico) -20°C a +60°C
Diseño del pocillo Chimenea
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 128 x 85 x 14 mm