Learn More
Thermo Scientific™ Placas de pocillos de plástico recubiertas de vidrio WebSeal™ Plate+, 2.ª generación
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Utilice estas placas de pocillos recubiertas de vidrio para hacer análisis de alto rendimiento en muestras que requieran viales de vidrio.
Las muestras que requieren viales de vidrio ahora pueden beneficiarse de un análisis de alto rendimiento utilizando estas placas de pocillos recubiertas de vidrio. Nuestras placas de plástico recubiertas de vidrio Thermo Scientific™ WebSeal™ Plate+ de segunda generación son la solución a las placas de plástico puro que causan una mala estabilidad del disolvente o pérdida de producto debido a la adsorción en las paredes de los pocillos de plástico. Los productos WebSeal Plate+ están revestidos de vidrio con tecnología de última generación para un recubrimiento de mayor densidad (espesor de 200 A?non-ascii?) para mejorar la estabilidad y reproducibilidad de los disolventes, especialmente para biomoléculas que se adsorben en paredes de plástico.
- Ofrece una adsorción ultrabaja en la superficie de los pocillos para compuestos polares críticos
- Permite el análisis de nivel de ultratrazas para los analitos fuertemente adsorbentes
- Proporciona la máxima reproducibilidad
Performance Level 3 Vials – for High Performance Analysis
- Ideal for regulated labs using all solvent types including non-polar solvents
- Performance Level 3 products include unique WebSeal Plate and glass-coated polypropylene plates and plates with glass inserts
- Suitable for HPLC/UHPLC applications
- Suitable for QA/QC applications using core detectors such as UV, DAD/PDA, RI, Fluorescence, ELSD, and MS analysis
Specification Certified
- All Thermo Scientific SureSTART WebSeal well plates are dimensionally verified
Lot Traceable
- 100% traceable through the manufacturing process
- Certificate of Conformance is available by lot number upon request
About Thermo Scientific WebSeal Well Plates and Mats
Thermo Scientific WebSeal plates and mats are available in three performance levels:
- Level 1 well plates are for everyday applications and are suitable for non-regulated labs using water and polar solvents
- Level 2 well plates are for high-throughput applications and are suitable for regulated labs using water and polar solvents
- Level 3 well plates are for high performance applications and are suitable for regulated labs using all solvent types including non-polar solvents
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Incluye código de barras |
| Formato | SBS Standard |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Línea de productos | SureSTART WebSeal Level 3 |
| Color | Clear |
| Desechables | Single-use |
| Material | Polypropylene |
| N.° de pocillos | 384 |
| Volumen de trabajo (métrico) | 100 μL |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Mostrar más |