Learn More
Fisherbrand™ Placas de PCR con faldón de 96 pocillos de perfil bajo, natural
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Apto para la mayoría de los termocicladores
- Polipropileno virgen
- Fondo del pocillo transparente para la visibilidad de las muestras
- Apilable
- Diseño de borde elevado
- Sellables mediante películas y láminas adhesivas, cierres térmicos y tiras de tapones
- Volumen del pocillo máximo de 200 μl (cuando se utiliza con adhesivo y cierres térmicos)
- Esquina recortada y rejilla alfanumérica
- Tamaño SBS (Society for Biomolecular Screening)
- Compatibles con automatización
- Ocho orificios en el faldón, lo que ayuda a la colocación de la placa en el bloque de termociclador y su retirada de este
- Producción en sala limpia
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Verde |
| Tipo de producto | Microplaca de PCR |
| Estilo de falda | Con faldón |
| Material | Polipropileno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 200 μl |
| N.° de pocillos | 96 |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de PCR, RT-PCR |
| Con reborde | Sí |
| Mostrar más |