Learn More
Greiner Bio-One Microplacas ELISA estándar de alta unión de 96 pocillos
Descripción
- Apirógenas
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Material: Poliestireno ópticamente transparente
- Codificación alfanumérica de pocillos
- Adecuado para mediciones de transmisión
- Espaciado entre pocillos: 9Mm
- Específicamente tre
Service Plan
No
Certifications
DIN ISO 9001
Garantía
No
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Tipo de enlace | Alta adherencia |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Microlon 600 |
| Forma del pocillo | Cuadrada |
| Cantidad | 40/caja |
| Mostrar más |