Learn More
Greiner Bio-One Microplacas ELISA de superficie media de 96 pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7075402
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tratamiento de superficie:
MICROLON Encuadernación mediana
Sin tratar
Tamaño de la unidad:
40 PCS
paquete de 40
Código de producto. Esterilidad Tratamiento de superficie unitSize
11990657 No estéril Sin tratar 40 PCS
10465385 Estéril Sin tratar 40 PCS
13014983 No estéril MICROLON Encuadernación mediana paquete de 40
3 options
Código de producto. 11990657
Marca: Greiner Bio-One 675101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de diagnóstico e investigación inmunológica. Greiner Bio-One 96-Well High Binding Standard ELISA Microplates está libre de ADNasa detectable, ARNasa, ADN humano.
  • Apirógenas
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Material: Poliestireno ópticamente transparente
  • Codificación alfanumérica de pocillos
  • Adecuado para mediciones de transmisión
  • Espaciado entre pocillos: 9Mm
  • Específicamente tre
Certifications
DIN ISO 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Zona media
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Transparente
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Plano
Cantidad 40/caja
Diseño del pocillo Chimenea