Learn More
Greiner Bio-One Microplacas ELISA de superficie media de 96 pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11990657
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tratamiento de superficie:
MICROLON Encuadernación mediana
Sin tratar
Tamaño de la unidad:
40 PCS
paquete de 40
Código de producto. 11990657
Marca: Greiner Bio-One 675101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de diagnóstico e investigación inmunológica. Greiner Bio-One 96-Well High Binding Standard ELISA Microplates está libre de ADNasa detectable, ARNasa, ADN humano.
  • Apirógenas
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Material: Poliestireno ópticamente transparente
  • Codificación alfanumérica de pocillos
  • Adecuado para mediciones de transmisión
  • Espaciado entre pocillos: 9Mm
  • Específicamente tre
Certifications
DIN ISO 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Zona media
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Transparente
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Plano
Cantidad 40/caja
Diseño del pocillo Chimenea