Learn More
Fisherbrand™ Microplacas de polipropileno DeepWell™ de 96 pocillos
Código de producto. 13535450 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Volumen del pocillo (métrico):
1300 μl
2000 μl
2 ml
Tamaño de la unidad:
60 PCS
paquete de 50
paquete de 60
Volumen de trabajo (métrico):
1000 μl
1900 μl
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Volumen del pocillo (métrico) unitSize Volumen de trabajo (métrico)
13535450 No estéril 2 ml 60 PCS -
13515450 Estéril 1300 μl paquete de 50 1000 μl
11391555 No estéril 2000 μl paquete de 60 1900 μl
13545450 Estéril 2000 μl 60 PCS 1900 μl
11381555 No estéril 1300 μl paquete de 50 1000 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 13535450
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideales para el almacenamiento gracias a las características de baja unión del polipropileno
  • Admite volúmenes de trabajo incluso mayores; hasta 1,0 ml o 2,0 ml de volumen de almacenamiento por pocillo
  • Las proteínas y el ADN no se adhieren al polipropileno, lo que permite una completa recuperación de la muestra.
  • Color natural
  • Disponibles estériles y no estériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Natural
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 2 ml
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Forma del pocillo Redondo
Para utilizar con (aplicación) Para el almacenamiento de características de bajo nivel de unión del polipropileno