Learn More
Provair 96-Well Deep Well Storage Plates, Square
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
- Made from virgin polypropylene
- Tested for low extractables
- V bottom to allow total liquid removal, partial collection and to aid re-suspension
- No inner edges to allow better collection of magnetic beads
- Dnase / Rnase free
- Raised well rims to improve heat sealing
- Conical base which aids sample concentration, reconstitution and centrifugation
- Toughened genomics version for seed and leaf grinding
- Sterile and non-sterile versions available
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Material | Virgin Polypropylene |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Forma del pocillo | Conical Bottom (V-well) |
| Sin ADNasa | Sí |
| N.º por caja | 50 |
| Cantidad | 50/Cs. |
| Sin ARNasa | Sí |
| Mostrar más |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.