Learn More
Provair 96-Well Deep Well Storage Plates, Square
Código de producto. 15924811
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Esterilidad unitSize
15924811 Estéril paquete de 50
15964801 No estéril paquete de 50
2 options
Código de producto. 15924811
Marca: Provair 219031
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Designed to make the interchange of plates simpler in automated systems. Toughened for genomics.
  • Made from virgin polypropylene
  • Tested for low extractables
  • V bottom to allow total liquid removal, partial collection and to aid re-suspension
  • No inner edges to allow better collection of magnetic beads
  • Dnase / Rnase free
  • Raised well rims to improve heat sealing
  • Conical base which aids sample concentration, reconstitution and centrifugation
  • Toughened genomics version for seed and leaf grinding
  • Sterile and non-sterile versions available
Especificaciones
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Material Polypropylene
N.° de pocillos 96
Esterilidad Estéril
Forma del pocillo Conical Bottom (V-well)
Sin ADNasa Sí
N.º por caja 50
Cantidad 50/Cs.
Sin ARNasa Sí
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 127.6 x 85.5 x 44.4 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 8.25 mm