Learn More
BRAND™ Placas de 96 pocillos profundos
Código de producto. 17871242 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen del pocillo (métrico):
0,3 ml
0,5 ml
1 mL
1,1 mL
1,2 ml
1,2 mL
2,2 ml
Formato:
Estándar
Forma del pocillo:
Base redonda (pocillo U)
Cuadrada
Redondo
Tamaño de la unidad:
1 paquete
24 PCS
32 PCS
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 50
Código de producto. 17871242
Marca: BRAND™ 701347
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estas placas de pocillos profundos se pueden apilar para un fácil almacenamiento.
  • Sin ADN, ADNasa ni ARNasa
  • Diseñado para una amplia gama de aplicaciones, como la detección de alto rendimiento (HTS), pruebas que requieren una placa madre, cultivos celulares y de tejido, diluciones en serie, transferencia de reactivos y almacenamiento de muestras hasta -80 °C
  • Las placas de pocillos profundos se fabrican de conformidad con ANSI/SLA 2,54 y 10, 16 cm (1 y 4 pulgadas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras No
Certificaciones/conformidad ANSI/SLAS, calidad certificada en ciencias de la vida, calidad de PCR BIO-CERT™
Formato Estándar
Descripción 96-well Deep-well plate, PP, well shape square, U-bottom, Low Profile, 1 ml
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Transparente
Desechables Single-use
Tipo de producto Deep-well Plate
Para utilizar con (equipo) Máquina de PCR
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 1 mL
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Non-treated
Forma del pocillo Cuadrada
Perfil Perfil bajo
Longitud (métrico) 45 cm
Anchura (métrico) 28 cm
Altura (métrico) 14 cm
Fit for Purpose Preparados para PCR