Learn More
BRAND™ Placas de 96 pocillos profundos
Código de producto. 17881242 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen del pocillo (métrico):
0,3 ml
0,5 ml
1 mL
1,1 mL
1,2 ml
1,2 mL
2,2 mL
Formato:
Estándar
Forma del pocillo:
Base redonda (pocillo U)
Cuadrada
Redondo
Tamaño de la unidad:
1 paquete
24 PCS
32 PCS
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 50
Código de producto. Volumen del pocillo (métrico) Formato Forma del pocillo unitSize
17881242 2,2 mL Estándar Cuadrada paquete de 50
10680763 0,5 ml Estándar Redondo paquete de 48
10060072 1,1 mL Estándar Redondo 32 PCS
10538971 1,1 mL Estándar Redondo paquete de 24
10089910 2,2 mL Estándar Cuadrada 24 PCS
17871242 1 mL Estándar Cuadrada paquete de 50
10688819 1,2 ml Estándar Redondo paquete de 50
10493002 0,3 ml Estándar Redondo paquete de 48
15613987 1,2 mL Estándar Base redonda (pocillo U) 1 paquete
9 options
Código de producto. 17881242
Marca: BRAND™ 701348
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estas placas de pocillos profundos se pueden apilar para un fácil almacenamiento.
  • Sin ADN, ADNasa ni ARNasa
  • Diseñado para una amplia gama de aplicaciones, como la detección de alto rendimiento (HTS), pruebas que requieren una placa madre, cultivos celulares y de tejido, diluciones en serie, transferencia de reactivos y almacenamiento de muestras hasta -80 °C
  • Las placas de pocillos profundos se fabrican de conformidad con ANSI/SLA 2,54 y 10, 16 cm (1 y 4 pulgadas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras No
Certificaciones/conformidad ANSI/SLAS, calidad certificada en ciencias de la vida, calidad de PCR BIO-CERT™
Formato Estándar
Descripción 96-well Deep-well plate, PP, V-bottom, well shape square, suitable for KingFisherTM, 2,2 ml
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Transparente
Desechables Single-use
Tipo de producto Deep-well Plate
Para utilizar con (equipo) KingFisher™
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 2,2 mL
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Non-treated
Forma del pocillo Cuadrada
Perfil Estándar
Longitud (métrico) 47 cm
Anchura (métrico) 47 cm
Altura (métrico) 18 cm
Fit for Purpose Preparados para PCR