Learn More
Greiner Bio-One Microplacas de fondo redondo (U) con diseño de chimenea de 96 pocillos
Código de producto. 10440912
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Natural
Negro
Rojo
Verde
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Esterilidad unitSize
10440912 Negro No estéril paquete de 100
10779984 Natural Estéril paquete de 100
10304822 Verde No estéril -
13052133 Rojo No estéril -
10433075 Blanco No estéril paquete de 100
13072133 Amarillo No estéril -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10440912 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 650209
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el cribado de alto rendimiento en sistemas de pruebas celulares.
  • Apirógenos
  • Diseño de pozo cónico con fondo plano
  • Garantiza un pipeteo preciso
  • Reduce el volumen muerto del pozo
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Evita la absorción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
BreakApart No
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de enlace No adherente
Color Negro
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Volumen total del pocillo (métrico) 355 μl
Forma del pocillo U
RCF máx. 4800 x g (rotor de cestillo basculante)
N.º por caja 100
Cantidad 100/caja
Sin ARNasa Sí
Color de pocillo Negro
Diseño del pocillo Chimenea