Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno de color blanco o negro de fondo transparente y 96 pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-9045031 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Envase:
En envase individual; 48/caja
Paquete de 20, 100 paquetes por caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 48
Código de producto. Envase unitSize
10517742 En envase individual; 48/caja paquete de 48
10601442 Paquete de 20, 100 paquetes por caja paquete de 100
2 options
Código de producto. 10517742
Marca: Corning™ 3610
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricada con poliestireno de calidad médica para ofrecer una mayor resistencia. Las microplacas de color negro o blanco de fondo transparente y 96 pocillos Corning™ permiten la visualización microscópica directa. Para ensayos de fluorescencia y luminiscencia, ensayos moleculares y basados en células.
  • Los fondos son un 60 % más delgados que los de microplacas de poliestireno convencionales, lo que se traduce en una fluorescencia de fondo más baja y unas lecturas de hasta 340 nm.
  • Las paredes opacas evitan la diafonía entre pocillos.
  • El fondo plano ópticamente transparente permite la visualización microscópica directa.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Formato Estándar
    Tapa Con tapa
    Área de cultivo 0,32 cm2
    matriz, red, conjunto 8 x 12
    Envase En envase individual; 48/caja
    Color Blanco, Fondo transparente
    Material Poliestireno
    N.° de pocillos 96
    Volumen de trabajo (métrico) De 75 to 200 μl
    Esterilidad Estéril
    Tratamiento de superficie Cultivo celular
    Forma del pocillo Plano
    Para utilizar con (aplicación) Fijación y crecimiento de células dependientes de anclaje
    N.º por caja 48/caja
    N.° por paquete 1/paq.
    Cantidad 48/caja