Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno de color blanco o negro de fondo transparente y 96 pocillos
Tienda Corning Productos
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| Área de cultivo | 0,32 cm2 |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | Paquete de 20, 100 paquetes por caja |
| Color | Blanco, Fondo transparente |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 75 to 200 μl |
| Esterilidad | Estéril |
| Mostrar más |