Learn More
Corning™ Microplaca de media área de 96 pocillos, tratamiento para cultivo celular, fondo plano
Tienda Corning Productos
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Zona media |
| Tapa | Con tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 4/paq. |
| Tipo de enlace | Tratado con TC |
| Color | Negro, Fondo transparente |
| Para utilizar con (equipo) | Para ensayos basados de alto contenido en células utilizando sistemas de adquisición de imágenes |
| Material | Copolímero de cicloolefina |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | Estéril |
| Mostrar más |