Learn More
Fisherbrand™ Placa de 96 pocillos de PP con 96 tapones a presión de PE con septo e inserto de vidrio
Código de producto. 12940851 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen total del pocillo (métrico):
200 μl
400 μl
1000 μl
1200 μl
Forma del pocillo:
Junta cónica
Plano
Redondo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen total del pocillo (métrico) Forma del pocillo unitSize
12940851 1000 μl Redondo cada uno
11531404 1200 μl Redondo cada uno
11859620 200 μl Plano cada uno
11521404 400 μl Junta cónica cada uno
4 options
Código de producto. 12940851
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para aplicaciones complejas de UHPLC, LC y GC
  • 96 pocillos
  • Silicona/PTFE
  • Transparente
  • Vidrio
  • Las placas cumplen los estándares ANSI y SBS
  • Diferentes opciones de sellado
  • Válido para cromatografía
  • Sin filtrador debido a material de alta calidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Transparente
Material Vidrio
N.° de pocillos 96
Volumen total del pocillo (métrico) 1000 μl
Forma del pocillo Redondo