Descripción
- Se utiliza con pipetas multicanal o con sistemas de automatización
- Fabricado con polipropileno virgen
- ADNasa, ARNasa, sin pirógenos
- Fabricado en sala limpia de clase 8
- Marcado alfanumérico y marca de ángulo de corte para facilitar la referencia
- Puede almacenarse a -80 °C
- Esterilizable en autoclave hasta 121 °C
- Marcado CE
Tipos:
- Forma de fondo en V
- Para facilitar la recuperación de muestras
- Forma de fondo en U
- Ideal para aglutinación o aplicaciones en las que es necesaria la agitación ligera
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | No Barcode |
| Certificaciones/conformidad | Conforme a automatización, marcado CE |
| Formato | Estándar |
| Contenido y almacenamiento | Almacene a -80 °C. |
| matriz, red, conjunto | 12 x 8 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Transparent |
| Tipo de producto | Placa de pocillos |
| Para utilizar con (equipo) | Pipetas multicanal o sistemas de automatización |
| Material | Polipropileno |
| Mostrar más |