Descripción
- Absorción de impactos de los pies de superficie completa
- Material altamente transpirable y absorbente de humedad
- Las zonas de absorción de impactos facilitan el movimiento natural de los pies
- Compatibilidad con la piel y estructura superficial agradable
- Soporta el arco de los pies
- N.º de artículo 9579.8
- Tamaños: Desde 35 hasta 52
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Uvex 1 Sport |
| Material | Microvelour |
| Tamaño | 36 |
| Desechables | No |
| Sexo | Unisex |
| Ajuste | Anchura estándar |
| Sin látex | Sí |
| Waterproof | No |
| Tipo de producto | Insoles |