Descripción
- El revolucionario diseño de las lentes proporciona un campo de visión excepcional con claridad de clase óptica 1 en todas las direcciones.
- Diseño ergonómico y deportivo cómodo para una protección sin distracciones
- Se pueden usar sobre las gafas para proporcionar una protección adicional a los usuarios que también necesitan gafas graduadas
- Montura flexible y diadema extra ancha para mejorar el ajuste y la comodidad
- Altamente compatible con otras formas de EPI
Revestimiento Supravision Excellence
- Interior: Antivaho
- Exterior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
- Las lentes son fáciles de limpiar y son menos susceptibles a la suciedad
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Tipo de lente | Supravision Excellence |
| Revestimiento de lente | Anti-fog |
| Color | Azul |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Anti-fog Goggles |
| Para utilizar con (aplicación) | Construcción, salud |
| Color de marco | Antracita |
| Modelo | Megasonic 9320 |
| Detalles de ventilación | Ventilación indirecta |
| Mostrar más |