Descripción
- Gafas de protección de visión completa y diseño ergonómico con un sofisticado sistema de ventilación
- Adecuadas para trabajadores que también necesitan gafas graduadas
- Montura gris transparente con lentes de policarbonato transparente
- Las lentes tienen revestimiento Supravision Plus
- Protección ideal para las industrias de petróleo y gas
Revestimiento Supravision Plus
- Interior: Antivaho
- Exterior: antivaho, resistente a los arañazos
- Adecuado para entornos con frecuentes fluctuaciones de temperatura y humedad
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Tipo de lente | Supravision Plus |
| Revestimiento de lente | Anti-fog |
| Color | Transparente |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Anti-fog Goggles |
| Para utilizar con (aplicación) | Sectores de petróleo y gas |
| Detalles de ventilación | Ventilado/a |
| Material | Policarbonato |
| Desechables | No |
| Mostrar más |