Descripción
- El filtro de polarización protege de forma fiable contra la tensión ocular
- Especialmente adecuado para superficies reflectantes como condiciones marítimas en alta mar
- Protegen frente a reflejos e irritaciones ópticas en exteriores (p. ej., superficies de agua)
- Revestimiento a prueba de arañazos
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Resistentes a los arañazos |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
| Tinción de lente | Gris |
| Tipo de producto | Ergonomic Safety Glasses |
| Color de marco | Negro |
| Material | Policarbonato |
| Desechables | Reusable |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Plástico |
| Protección UV | UV400 |
| Mostrar más |