Descripción
- Pieza para la nariz suave con un llamativo diseño en X para una máxima comodidad de uso
- La combinación de materiales duros y blandos garantiza un ajuste sin presión
- La geometría de las patillas es extremadamente compatible con otros tipos de EPI
- Sin metales
Revestimiento Supravision Excellence
- Interior: Antivaho
- Exterior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
- Las lentes son fáciles de limpiar y menos susceptibles a la suciedad
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Tipo de lente | Supravision Excellence |
| Revestimiento de lente | Anti-fog |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Ergonomic Safety Glasses |
| Color de marco | Azul, antracita |
| Modelo | X-Fit Pro 9199 |
| Material | Policarbonato |
| Desechables | No |
| Lens Material | Policarbonato |
| Mostrar más |