Description
- Gafas de seguridad extremadamente ligeras con un diseño moderno
- El revestimiento Supravision Sapphire es resistente a los arañazos y a los productos químicos
- Inclinación individual de patillas y longitud ajustable para un ajuste personalizado
- Sustitución sencilla de lentes
- Patillas suaves
Spécification
Spécification
| Tipo de lente | Supravision Sapphire |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
| Tinción de lente | Marrón |
| Color de marco | Negro |
| Modelo | 9195 Sykper |
| Lens Material | Policarbonato |
| Protección UV | UV 400 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?