Learn More
uvex Gafas de seguridad I-Works 9194
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Revestimiento de lente:
Antivaho
Antivaho y resistente a los arañazos, Scratch-resistant
Tinción de lente:
Espejo plata
Gris
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Gafas de seguridad que combinan un diseño atractivo y una gran calidad
- Diseño ligero y deportivo con lentes panorámicas que garantizan la máxima comodidad
- Rendimiento antivaho permanente, incluso después de repetidas limpiezas
- Patillas de doble componente suaves para un agarre antideslizante y cómodo
- Diseño de patilla con extremo plano y abertura para conectar un cordón para el cuello
- Disponibles con filtro antideslumbramiento (9194885)
Revestimiento Supravision Excellence
- Interior: Antivaho
- Exterior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
- Las lentes son fáciles de limpiar y menos susceptibles a la suciedad
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
| Tipo de lente | Panorámicas |
| Revestimiento de lente | Antivaho |
| Tipo de filtro | Antideslumbramiento |
| Tinción de lente | Espejo plata |
| Tipo de producto | Ergonomic Safety Glasses |
| Color de marco | Negro, gris |
| Modelo | i-Works 9194 |
| Valor de transmitancia | 0,53 |
| Material | Policarbonato |
| Mostrar más |