Descripción
- Gafas de seguridad que combinan un diseño atractivo y una gran calidad
- Diseño ligero y deportivo con lentes panorámicas que garantizan la máxima comodidad
- Rendimiento antivaho permanente, incluso después de repetidas limpiezas
- Patillas de doble componente suaves para un agarre antideslizante y cómodo
- Diseño de patilla con extremo plano y abertura para conectar un cordón para el cuello
- Disponibles con filtro antideslumbramiento (9194885)
Revestimiento Supravision Excellence
- Interior: Antivaho
- Exterior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
- Las lentes son fáciles de limpiar y menos susceptibles a la suciedad
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Tipo de lente | Panorámicas |
| Revestimiento de lente | Antivaho y resistente a los arañazos, Scratch-resistant |
| Tinción de lente | Ámbar |
| Tipo de producto | Ergonomic Safety Glasses |
| Color de marco | Negro, amarillo |
| Modelo | i-Works 9194 |
| Material | Policarbonato |
| Desechables | No |
| Lens Material | Policarbonato |
| Mostrar más |