Descripción
- Una versión estrecha de la serie Pheos original para proporcionar a los usuarios con cabezas más pequeñas un ajuste óptimo y seguro
- Los extremos suaves y antideslizantes de las patillas evitan los puntos de presión para mejorar la comodidad
- Las lentes Duo-Spherical proporcionan un gran campo de visión
- El diseño es extremadamente compatible con el uso de protectores de oídos, cascos y gorras de protección
- Eye Plus Protection proporciona una protección adicional para las cejas con un borde biselado en la zona superior
- Añada fácilmente una cinta para la cabeza y una montura cuando trabaje a alturas o en espacios reducidos
Revestimiento Supravision Extreme
- Interior: Antivaho
- Exterior: Resistentes a los arañazos
- Ideal para áreas de trabajo con exposición durante tiempo prolongado a condensación y altos niveles de suciedad
Revestimiento Supravision Excellence
- Interior: Antivaho
- Exterior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
- Las lentes son fáciles de limpiar y menos susceptibles a la suciedad
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Tipo de lente | Duo-Spherical |
| Revestimiento de lente | Antivaho |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Ergonomic Safety Glasses |
| Para utilizar con (aplicación) | Trabajos de altura o en espacios reducidos |
| Color de marco | Azul, natural |
| Modelo | Pheos S |
| Material | Policarbonato |
| Desechables | N.º |
| Mostrar más |