Learn More
Heraeus™ Crisol de platino de perfil alto de 90 ml
Descripción
- Excelente resistencia a la corrosión y al ácido
- Temperatura máxima de 900 °C
- Limpie las placas después de usarlas
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Platinum |
| Peso (métrico) | 56 g |
| Capacidad (métrico) | 90 ml |
| Altura (métrico) | 56 mm |