Descripción
Sustituya las esferas de poliestireno en muchas aplicaciones por patrones de partículas de vidrio serie 9000 Thermo Scientific™; unos patrones de tamaño trazables al NIST™ de vidrio en polvo. Las microesferas de vidrio se pueden usar en cualquier aplicación que requiera un patrón de tamaño trazable al NIST™ con una distribución de tamaños estrecha cuando las condiciones de la muestra no sean adecuadas para las esferas de poliestireno. Las microesferas de vidrio tienen una mayor tolerancia a las sustancias químicas y a los disolventes, además de una estabilidad térmica y mecánica más alta.
- Los diámetros medios se han calibrado a través de métodos de microscopía de Thermo Fisher Scientific™ trazables al NIST™.
- La uniformidad y la distribución de tamaños se miden a través de microscopía óptica.
- Se utilizan esferas en lugar de partículas con forma irregular para reducir al mínimo la respuesta de los sistemas analíticos a los efectos de la forma.
- Los productos se envasan como esferas secas.
- Los envases llevan un número de lote para facilitar el soporte y el servicio técnico posventa.
- Los productos de la serie 9000 de 2 μm a 20 μm están fabricados con vidrio de borosilicato, tienen una densidad de partículas de 2,5 a 2,55 g/cm3 y un índice de refracción de 1,56 a 589 nm (25 °C)
- Los productos de 30 μm a 2000 μm están fabricados con vidrio sódico-cálcico, tienen una densidad de partícula de entre 2,4 y 2,5 g/cm3 y un índice de refracción de 1,51 a 589 nm (25 °C)
Incluye:
Certificado de calibración y trazabilidad al NIST™, incluida una descripción del método de calibración y de su incertidumbre, un cuadro de las propiedades químicas y físicas, y una hoja de datos de seguridad de materiales con instrucciones de manipulación y eliminación.
Recomendada para:
Aplicaciones de separador en las que es necesario un grosor de unión uniforme.
Nota:
Thermo Fisher Scientific™ dispone de instalaciones de ingeniería, fabricación y metrología propias para mejorar el control de calidad y la respuesta a las necesidades de los clientes. Además de esta línea de patrones de tamaño de polímeros, también ofrecemos patrones de calibración de materiales de vidrio y sílice. Llame a nuestro departamento de servicio técnico para informarse sobre aplicaciones específicas u otros productos distintos de estos que pueda necesitar.
Especificaciones
Especificaciones
| Aditivo | Ninguno |
| Contenido y almacenamiento | Guarde el producto a temperatura ambiente. Cierre perfectamente el frasco para evitar la contaminación. |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de desviación estándar de reducido tamaño |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Patrón de tamaño de partículas |
| Incluye | Certificado de calibración y trazabilidad a NIST, Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Densidad de las partículas | De 2,5 a 2,55 g/cm3 |
| Cantidad | 1 g |
| Índice de refracción | 1,56 a 589 nm (25 °C) |
| Mostrar más |