Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de partículas de vidrio serie 9000
Código de producto. 11804223 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
10,0 ± 1,0 μm
100 μm
1000 μm
110 μm
120 μm
140 μm
15 μm
170 μm
2 μm
20 μm
200 μm
2000 μm
230 μm
280 μm
30 μm
330 μm
40 μm
400 μm
480 μm
5 μm
50 μm
550 μm
60 μm
650 μm
70 μm
750 μm
8 μm
80 μm
90 μm
950 μm
Tamaño de la unidad:
1 g
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11804223 480 μm 1 g
11824173 2 μm 1 g
11543153 8 μm 1 g
11854173 10,0 ± 1,0 μm 1 g
11864173 15 μm 1 g
11874173 20 μm 1 g
11884173 30 μm 1 g
11894173 40 μm 1 g
11804183 50 μm 1 g
11814183 60 μm 1 g
11824183 70 μm 1 g
11834183 80 μm 1 g
11844183 90 μm 1 g
10224924 100 μm 1 g
10223274 1000 μm 1 g
11824193 110 μm 1 g
11834193 120 μm 1 g
11844193 140 μm 1 g
11854193 170 μm 1 g
10035353 200 μm 1 g
11874193 2000 μm 1 g
11884193 230 μm 1 g
10764195 280 μm 1 g
11894203 330 μm 1 g
10745235 400 μm 1 g
11814223 550 μm 1 g
10163394 650 μm 1 g
11834223 750 μm 1 g
11844223 950 μm 1 g
10187163 5 μm 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11804223 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 9480
This item is not returnable. View return policy
Sustituya las esferas de poliestireno en muchas aplicaciones por patrones de tamaño trazables al NIST™ de vidrio en polvo.
Sustituya las esferas de poliestireno en muchas aplicaciones por patrones de partículas de vidrio serie 9000 Thermo Scientific™; unos patrones de tamaño trazables al NIST™ de vidrio en polvo. Las microesferas de vidrio se pueden usar en cualquier aplicación que requiera un patrón de tamaño trazable al NIST™ con una distribución de tamaños estrecha cuando las condiciones de la muestra no sean adecuadas para las esferas de poliestireno. Las microesferas de vidrio tienen una mayor tolerancia a las sustancias químicas y a los disolventes, además de una estabilidad térmica y mecánica más alta.
Los patrones de tamaño de vidrio son esferas de vidrio sódico-cálcico o de borosilicato de gran uniformidad calibradas mediante una metodología trazable al NIST. Estos patrones son ideales para calibrar microscopios, instrumentos de difusión de luz y otros equipos de medición de partículas. También se emplean en estudios de difusión de luz láser y en la investigación de sistemas coloidales.
  • Los diámetros medios se han calibrado a través de métodos de microscopía de Thermo Fisher Scientific™ trazables al NIST™.
  • La uniformidad y la distribución de tamaños se miden a través de microscopía óptica.
  • Se utilizan esferas en lugar de partículas con forma irregular para reducir al mínimo la respuesta de los sistemas analíticos a los efectos de la forma.
  • Los productos se envasan como esferas secas.
  • Los envases llevan un número de lote para facilitar el soporte y el servicio técnico posventa.
  • Los productos de la serie 9000 de 2 μm a 20 μm están fabricados con vidrio de borosilicato, tienen una densidad de partículas de 2,5 a 2,55 g/cm3 y un índice de refracción de 1,56 a 589 nm (25 °C)
  • Los productos de 30 μm a 2000 μm están fabricados con vidrio sódico-cálcico, tienen una densidad de partícula de entre 2,4 y 2,5 g/cm3 y un índice de refracción de 1,51 a 589 nm (25 °C)
Incluye:
Certificado de calibración y trazabilidad al NIST™, incluida una descripción del método de calibración y de su incertidumbre, un cuadro de las propiedades químicas y físicas, y una hoja de datos de seguridad de materiales con instrucciones de manipulación y eliminación.
Recomendada para:
Aplicaciones de separador en las que es necesario un grosor de unión uniforme.
Nota:
Thermo Fisher Scientific™ dispone de instalaciones de ingeniería, fabricación y metrología propias para mejorar el control de calidad y la respuesta a las necesidades de los clientes. Además de esta línea de patrones de tamaño de polímeros, también ofrecemos patrones de calibración de materiales de vidrio y sílice. Llame a nuestro departamento de servicio técnico para informarse sobre aplicaciones específicas u otros productos distintos de estos que pueda necesitar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Aditivo Ninguno
Concentración 100 % de sólidos
Contenido y almacenamiento Guarde el producto a temperatura ambiente. Cierre perfectamente el frasco para evitar la contaminación.
Contenido Microesferas de vidrio seco
Descripción La serie 9000 está disponible como partículas uniformes de vidrio sódico-cálcico o borosilicatado en una gama de tamaños discretos de 2 µm a 2000 µm. Calibración y certificación con diámetros promedio trazables al NIST; son adecuados para aplicaciones de medición de partículas. Tienen una mayor tolerancia a las sustancias químicas y a los disolventes, así como una estabilidad térmica y mecánica más alta.
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de desviación estándar de reducido tamaño
Material Vidrio sodocálcico
Tipo de producto Patrón de tamaño de partículas
Incluye Certificado de calibración y trazabilidad al NIST
Densidad de las partículas 2,4 a 2,6 g/cm³
Cantidad 1 g
Índice de refracción De 1,50 a 1,52 a 589 nm (25 °C)
Distribución de tamaño s = 14,1 µm, 2,9 % CV
Estabilidad Producto estable durante un mínimo de 24 meses
Diámetro (métrico) 480 μm