Learn More
Fisherbrand™ Vial de vidrio de rosca corta de 9 mm con microinserto integrado, boca ancha
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Marking Spot:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Unido a la base |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 0,4 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
| Estilo de cuello | Rosca corta |
| Tipo de empaquetado | Caja de polipropileno |
| Modelo | Inserto cónico integrado |
| Volumen residual (métrico) | < 3 μl |
| Mostrar más |