Learn More
Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Screw Thread Caps and Septa
Código de producto. 15236553
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo, Azul, Blanco
Amarillo, Marfil, Rojo
Amarillo, Rojo, Blanco
Azul
Azul, Blanco
Azul, Marfil, Rojo
Azul, Oro
Azul, Oro, Blanco, Rojo
Azul, Rojo, Beige
Azul, Rojo, Blanco
Azul, Rojo, Transparente
Azul, Transparente
Black, Ivory, Red, Negro, Marfil, Rojo
Black, Red, White, Negro, Rojo, Blanco
Blanco, Azul
Negro, Azul, Blanco
Negro, Rojo, Blanco
Rojo, Azul, Blanco
Rojo, Blanco
Rojo, Marfil
Rosa, Azul, Blanco
Rosa, Marfil, Rojo
Rosa, Rojo, Blanco
Transparente, Blanco, Rojo
Verde, Azul, Blanco
Verde, Blanco, Rojo
Verde, Marfil, Rojo
Verde, Rojo, Blanco
Septo:
Caucho natural rojo/PTFE beige
Caucho natural rojo/PTFE transparente
Caucho natural rojo/PTFE transparente, precortado
PTFE azul/silicona blanca, precortado
PTFE marfil/caucho rojo
PTFE marfil/caucho rojo, precortado
PTFE rojo/silicona blanca
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
PTFE transparente/silicona azul
Septo suave, PTFE/silicona azul
Septo suave, PTFE/silicona azul, precortado
Silicona azul/PTFE
Silicona blanca/PTFE rojo
septo suave, silicona azul/PTFE
septo suave, silicona azul/PTFE, precortado
Material:
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Polipropileno
Polipropileno, acero, Steel
Tipo de producto:
Tapón con parte superior abierta
Tapón de rosca
Tapón de rosca con parte superior abierta
Tapón de rosca con parte superior abierta (magnético)
Tornillo con la parte superior abierta (magnético)
Packungsgröße:
100 PCS
12 PCS
500 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 500
Artikelnummer. Color Septo Material Tipo de producto unitSize
15236553 Rojo, Marfil PTFE marfil/caucho rojo Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
11543860 Azul, Marfil, Rojo PTFE marfil/caucho rojo Polipropileno Tapón con parte superior abierta paquete de 1000
11553860 Azul, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca Polipropileno Tapón de rosca paquete de 1000
10296653 Azul, Transparente PTFE transparente/silicona azul Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
13191753 Rosa, Marfil, Rojo PTFE marfil/caucho rojo Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
13101763 Rosa, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
13111763 Rosa, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
13121763 Rosa, Azul, Blanco PTFE azul/silicona blanca, precortado Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
13266409 Azul Septo suave, PTFE/silicona azul Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
13276409 Azul Septo suave, PTFE/silicona azul, precortado Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
13296389 Azul, Marfil, Rojo PTFE marfil/caucho rojo Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
13486129 Azul, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
13226399 Azul, Blanco PTFE azul/silicona blanca, precortado Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
13236409 Azul, Marfil, Rojo PTFE marfil/caucho rojo Polipropileno Tapón de rosca paquete de 100
15206613 Azul, Oro, Blanco, Rojo Silicona blanca/PTFE rojo Polipropileno, acero, Steel Tapón de rosca con parte superior abierta (magnético) paquete de 100
15216613 Azul, Oro septo suave, silicona azul/PTFE Polipropileno, acero, Steel Tapón de rosca con parte superior abierta (magnético) paquete de 100
15226613 Azul, Oro septo suave, silicona azul/PTFE, precortado Polipropileno, acero, Steel Tapón de rosca con parte superior abierta (magnético) paquete de 100
10549732 Blanco, Azul Silicona azul/PTFE Polietileno de alta densidad (HPDE) Tapón de rosca paquete de 500
13286409 Azul, Rojo, Transparente Caucho natural rojo/PTFE transparente Polipropileno Tapón de rosca 500 PCS
13296409 Azul, Rojo, Transparente Caucho natural rojo/PTFE transparente, precortado Polipropileno Tapón de rosca paquete de 500
13216419 Azul Silicona azul/PTFE Polipropileno Tapón de rosca 500 PCS
13236419 Azul, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo Polipropileno Tapón de rosca paquete de 500
15246603 Verde, Blanco, Rojo Silicona blanca/PTFE rojo Polipropileno Tapón de rosca paquete de 500
15256603 Transparente, Blanco, Rojo Silicona blanca/PTFE rojo Polipropileno Tapón de rosca paquete de 500
13226429 Azul, Rojo, Beige Caucho natural rojo/PTFE beige Polipropileno Tapón de rosca 12 PCS
15216573 Azul Septo suave, PTFE/silicona azul Polipropileno Tornillo con la parte superior abierta (magnético) paquete de 100
15226573 Azul Septo suave, PTFE/silicona azul, precortado Polipropileno Tornillo con la parte superior abierta (magnético) paquete de 100
15216553 Black, Ivory, Red, Negro, Marfil, Rojo PTFE marfil/caucho rojo Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
15226553 Verde, Marfil, Rojo PTFE marfil/caucho rojo Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
15256553 Rosa, Marfil, Rojo PTFE marfil/caucho rojo Polipropileno Tapón con parte superior abierta paquete de 100
15246553 Amarillo, Marfil, Rojo PTFE marfil/caucho rojo Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
15266553 Black, Red, White, Negro, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
15276553 Verde, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
15286553 Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
15296553 Amarillo, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
15216563 Negro, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
15226563 Verde, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
15236563 Rosa, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
15181889 Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
15171889 Amarillo, Rojo, Blanco PTFE rojo/silicona blanca Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
15246563 Negro, Azul, Blanco PTFE azul/silicona blanca, precortado Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
15256563 Verde, Azul, Blanco PTFE azul/silicona blanca, precortado Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
15286563 Rosa, Azul, Blanco PTFE azul/silicona blanca, precortado Polipropileno Tapón con parte superior abierta 100 PCS
15266563 Rojo, Azul, Blanco PTFE azul/silicona blanca, precortado Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
15276563 Amarillo, Azul, Blanco PTFE azul/silicona blanca, precortado Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
15206573 Azul, Marfil, Rojo PTFE marfil/caucho rojo, precortado Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
15296563 Verde, Marfil, Rojo PTFE marfil/caucho rojo, precortado Polipropileno Tapón de rosca con parte superior abierta paquete de 100
47 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15236553
Marque: Thermo Scientific™ C500051R
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Prevent septa push through and over- and under-tightening. With AVCS built into these 9 mm screw caps you will get an optimal, consistent seal every time.
Prevent septa push through and over- and under-tightening. With Advanced Vial Closure System (AVCS) technology built into 9 mm Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Screw Caps and Septa you will get an optimal, consistent seal every time. With just one turn, they offer easy-on, easy-off convenience, and are a cost effective alternative to caps with bonded septa. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
Los nuevos tapones de 9 mm National Target DP se han diseñado para ayudar a los cromatógrafos a realizar análisis de muestras más fiables y eficaces. Diseñados para adaptarse a casi todos los muestreadores automáticos de cromatografía que se pueden instalar en bandejas de viales de 12 × 32 cm, los tapones de la serie C5000 impiden de forma eficaz el paso a presión de septos al tiempo que mejoran notablemente la productividad y la flexibilidad en el laboratorio. En el núcleo de la serie de tapones de 9 mm National Target DP C5000 se encuentra la tecnología de sistema de cierre de vial avanzado (AVCS). Dicho de forma sencilla, la tecnología AVCS permite realizar el cierre como nunca antes. Los tapones de la serie C5000 son totalmente compatibles con todos los viales de la serie C4000 series Target DP de 9 mm.
Características de los tapones de viales Target DP de 9 mm:
  • La geometría interior mejorada casi impide el paso a presión de los septos.
  • Mejora de la capacidad de sellado.
  • AVCS ofrece libertad a la hora de seleccionar el mejor septo para su instrumento y aplicaciones.
  • Alternativa rentable a las opciones actuales para resolver el paso a presión (septos unidos).
  • Mejora de la ergonomía, textura agradable y estrías distribuidas de forma regular para facilitar la manipulación aunque no se haya ajustado bien los guantes.
  • Al eliminar los bordes ásperos, es más fácil y más cómodo su uso y se mejora el funcionamiento del muestreador automático.
Si desea más información, visite
www.fishersci.com y busque las palabras clave.
Tapones de viales National Target DP.
Tapón de boca ancha National C5000 Series Target DP de 9 mm
  • Un vial de abertura ancha merece un cierre de boca ancha. Gracias a la tecnología AVCS, el tapón de boca ancha de la serie C5000 aumenta el área de inyección disponible en más de un 7 %, lo que proporciona una mayor área para la penetración de las agujas de inyección.
Tapón con membrana integral National C5000 Series Target DP de 9 mm
  • Además de la tecnología AVCS, el tapón de la serie C5000 proporciona un entorno de manipulación de muestras libre de halógenos y caucho para aplicaciones de HPLC o aplicaciones en las que las siliconas y los septos de caucho no son adecuados.
Tapón macizo National C5000 Series Target DP de 9 mm
  • La tecnología AVCS ofrece una protección máxima de las muestras durante el almacenamiento a largo plazo. La parte superior protectora evita la punción accidental del septo y la resultante pérdida de muestras. Se puede almacenar a temperaturas de hasta -80 °F.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Descripción Tapa superior abierta de 9 mm, orificio de 6 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 6 mm
Color Rojo, Marfil
Material Polipropileno
Septo PTFE marfil/caucho rojo
Línea de productos SureStop
Cantidad 100/paq.
Grosor (métrico) 1,0 mm
Tamaño del tapón 9 mm
Para utilizar con (equipo) Viales con cierre de rosca de 9 mm
Tipo de producto Tapón de rosca con parte superior abierta
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.