Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales, insertos y tapones para muestreadores automáticos
- Kits de tapones y septos para viales de muestreadores automáticos de cromatografía
- Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Screw Thread Caps and Septa
Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Screw Thread Caps and Septa
Código de producto. 13226399| Artikelnummer. | Color | Septo | Material | Tipo de producto | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 13226399 | Azul, Blanco | PTFE azul/silicona blanca, precortado | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 11543860 | Azul, Marfil, Rojo | PTFE marfil/caucho rojo | Polipropileno | Tapón con parte superior abierta | paquete de 1000 |
| 11553860 | Azul, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | Polipropileno | Tapón de rosca | paquete de 1000 |
| 10296653 | Azul, Transparente | PTFE transparente/silicona azul | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 13191753 | Rosa, Marfil, Rojo | PTFE marfil/caucho rojo | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 13101763 | Rosa, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 13111763 | Rosa, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 13121763 | Rosa, Azul, Blanco | PTFE azul/silicona blanca, precortado | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 13266409 | Azul | Septo suave, PTFE/silicona azul | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 13276409 | Azul | Septo suave, PTFE/silicona azul, precortado | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 13296389 | Azul, Marfil, Rojo | PTFE marfil/caucho rojo | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 13486129 | Azul, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 13236409 | Azul, Marfil, Rojo | PTFE marfil/caucho rojo | Polipropileno | Tapón de rosca | paquete de 100 |
| 15206613 | Azul, Oro, Blanco, Rojo | Silicona blanca/PTFE rojo | Polipropileno, acero, Steel | Tapón de rosca con parte superior abierta (magnético) | paquete de 100 |
| 15216613 | Azul, Oro | septo suave, silicona azul/PTFE | Polipropileno, acero, Steel | Tapón de rosca con parte superior abierta (magnético) | paquete de 100 |
| 15226613 | Azul, Oro | septo suave, silicona azul/PTFE, precortado | Polipropileno, acero, Steel | Tapón de rosca con parte superior abierta (magnético) | paquete de 100 |
| 10549732 | Blanco, Azul | Silicona azul/PTFE | Polietileno de alta densidad (HPDE) | Tapón de rosca | paquete de 500 |
| 13286409 | Azul, Rojo, Transparente | Caucho natural rojo/PTFE transparente | Polipropileno | Tapón de rosca | 500 PCS |
| 13296409 | Azul, Rojo, Transparente | Caucho natural rojo/PTFE transparente, precortado | Polipropileno | Tapón de rosca | paquete de 500 |
| 13216419 | Azul | Silicona azul/PTFE | Polipropileno | Tapón de rosca | 500 PCS |
| 13236419 | Azul, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | Polipropileno | Tapón de rosca | paquete de 500 |
| 15246603 | Verde, Blanco, Rojo | Silicona blanca/PTFE rojo | Polipropileno | Tapón de rosca | paquete de 500 |
| 15256603 | Transparente, Blanco, Rojo | Silicona blanca/PTFE rojo | Polipropileno | Tapón de rosca | paquete de 500 |
| 13226429 | Azul, Rojo, Beige | Caucho natural rojo/PTFE beige | Polipropileno | Tapón de rosca | 12 PCS |
| 15216573 | Azul | Septo suave, PTFE/silicona azul | Polipropileno | Tornillo con la parte superior abierta (magnético) | paquete de 100 |
| 15226573 | Azul | Septo suave, PTFE/silicona azul, precortado | Polipropileno | Tornillo con la parte superior abierta (magnético) | paquete de 100 |
| 15216553 | Black, Ivory, Red, Negro, Marfil, Rojo | PTFE marfil/caucho rojo | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 15226553 | Verde, Marfil, Rojo | PTFE marfil/caucho rojo | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 15256553 | Rosa, Marfil, Rojo | PTFE marfil/caucho rojo | Polipropileno | Tapón con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 15236553 | Rojo, Marfil | PTFE marfil/caucho rojo | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 15246553 | Amarillo, Marfil, Rojo | PTFE marfil/caucho rojo | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 15266553 | Black, Red, White, Negro, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 15276553 | Verde, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 15286553 | Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 15296553 | Amarillo, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 15216563 | Negro, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 15226563 | Verde, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 15236563 | Rosa, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 15181889 | Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 15171889 | Amarillo, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 15246563 | Negro, Azul, Blanco | PTFE azul/silicona blanca, precortado | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 15256563 | Verde, Azul, Blanco | PTFE azul/silicona blanca, precortado | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 15286563 | Rosa, Azul, Blanco | PTFE azul/silicona blanca, precortado | Polipropileno | Tapón con parte superior abierta | 100 PCS |
| 15266563 | Rojo, Azul, Blanco | PTFE azul/silicona blanca, precortado | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 15276563 | Amarillo, Azul, Blanco | PTFE azul/silicona blanca, precortado | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 15206573 | Azul, Marfil, Rojo | PTFE marfil/caucho rojo, precortado | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 15296563 | Verde, Marfil, Rojo | PTFE marfil/caucho rojo, precortado | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Prevent septa push through and over- and under-tightening. With Advanced Vial Closure System (AVCS) technology built into 9 mm Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Screw Caps and Septa you will get an optimal, consistent seal every time. With just one turn, they offer easy-on, easy-off convenience, and are a cost effective alternative to caps with bonded septa. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
Los nuevos tapones de 9 mm National Target DP se han diseñado para ayudar a los cromatógrafos a realizar análisis de muestras más fiables y eficaces. Diseñados para adaptarse a casi todos los muestreadores automáticos de cromatografía que se pueden instalar en bandejas de viales de 12 × 32 cm, los tapones de la serie C5000 impiden de forma eficaz el paso a presión de septos al tiempo que mejoran notablemente la productividad y la flexibilidad en el laboratorio. En el núcleo de la serie de tapones de 9 mm National Target DP C5000 se encuentra la tecnología de sistema de cierre de vial avanzado (AVCS). Dicho de forma sencilla, la tecnología AVCS permite realizar el cierre como nunca antes. Los tapones de la serie C5000 son totalmente compatibles con todos los viales de la serie C4000 series Target DP de 9 mm.
Características de los tapones de viales Target DP de 9 mm:
- La geometría interior mejorada casi impide el paso a presión de los septos.
- Mejora de la capacidad de sellado.
- AVCS ofrece libertad a la hora de seleccionar el mejor septo para su instrumento y aplicaciones.
- Alternativa rentable a las opciones actuales para resolver el paso a presión (septos unidos).
- Mejora de la ergonomía, textura agradable y estrías distribuidas de forma regular para facilitar la manipulación aunque no se haya ajustado bien los guantes.
- Al eliminar los bordes ásperos, es más fácil y más cómodo su uso y se mejora el funcionamiento del muestreador automático.
Si desea más información, visite
www.fishersci.com y busque las palabras clave.
Tapones de viales National Target DP.
Tapón de boca ancha National C5000 Series Target DP de 9 mm
- Un vial de abertura ancha merece un cierre de boca ancha. Gracias a la tecnología AVCS, el tapón de boca ancha de la serie C5000 aumenta el área de inyección disponible en más de un 7 %, lo que proporciona una mayor área para la penetración de las agujas de inyección.
Tapón con membrana integral National C5000 Series Target DP de 9 mm
- Además de la tecnología AVCS, el tapón de la serie C5000 proporciona un entorno de manipulación de muestras libre de halógenos y caucho para aplicaciones de HPLC o aplicaciones en las que las siliconas y los septos de caucho no son adecuados.
Tapón macizo National C5000 Series Target DP de 9 mm
- La tecnología AVCS ofrece una protección máxima de las muestras durante el almacenamiento a largo plazo. La parte superior protectora evita la punción accidental del septo y la resultante pérdida de muestras. Se puede almacenar a temperaturas de hasta -80 °F.
Spezifikation
Spezifikation
| Descripción | Tapón azul con septo de silicona/PTFE, precortado |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 6 mm |
| Color | Azul, Blanco |
| Material | Polipropileno |
| Precortados | Sí |
| Septo | PTFE azul/silicona blanca, precortado |
| Línea de productos | SureStop |
| Cantidad | 100/paq. |
| Grosor (métrico) | 1,0 mm |
| Tamaño del tapón | 9 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Viales de la serie C4000 de 9 mm Target DP |
| Tipo de producto | Tapón de rosca con parte superior abierta |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.