Learn More
Sharpsafe™ Recipiente para objetos punzantes de 9 l con acceso protegido
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo
Morado
Naranja
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Descripción
- Diseñado para su uso en zonas de acceso público, como las de urgencias, y con pacientes ambulatorios, el acceso protegido de 9 l permite la eliminación sencilla de objetos punzantes, pero proporciona una mayor seguridad tanto para el usuario como para el público en general.
- El rango de acceso protegido también evita el uso del recipiente de objetos punzantes para residuos que no sean punzantes, lo que evita costes de eliminación de residuos innecesarios.
- Los recipientes para objetos punzantes de 9 l se han diseñado específicamente para posibilitar la eliminación segura de objetos clínicos punzantes y minimizar el riesgo de lesiones asociadas. El diseño de nuestros productos demuestra nuestras características diseñadas a propósito para garantizar la seguridad de nuestros usuarios. Nuestra función de cuatro clics sonoros confirma que la tapa y la base están montadas de forma segura y son seguras para su uso. La función de cierre temporal y final proporciona tranquilidad cuando el recipiente está en uso y que no se pueden agregar más residuos una vez que se activa el cierre final, lo que evita posibles derrames y sobrellenado.
- Los recipientes se han diseñado con un cuerpo rígido resistente y se han fabricado con polipropileno robusto y de alta calidad que evita la penetración de objetos punzantes a través de la pared del recipiente.
- Características y ventajas
- Capacidad nominal de 9 l
- Inserción de acceso protegido para mayor seguridad
- Acceso protegido fabricado con material 100 % reciclado
- Especialmente adecuado para zonas de gran volumen
- Diseñado para zonas de acceso abierto, como departamentos de urgencias
- Tapa semitranslúcida: contenido visible cuando está lleno
- Etiqueta en el molde: ofrece un seguimiento de auditoría permanente que no se puede eliminar
- Zona de llenado horizontal
- Función de cierre temporal y final
- Montaje sencillo de 4 clics
- Cumple con las normas que se indican a continuación
- ISO23907-1:2019
- UN3291
- AFNOR NF 30-511
- AFNOR NF 302
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 9 L |
| Certificaciones/conformidad | Normativa del Reino Unido, ISO23907-1:2019, UN3291, AFNOR NF 30-11, AFNOR NF 302 |
| Color del tapón | Naranja |
| Color | Gris |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 385 x 585 x 530 mm |
| Cantidad | 20/caja |
| Incluye | Inserto de acceso protegido |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación segura de objetos punzantes clínicos |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de producto | Recipientes para objetos punzantes |